Merck
538086
Sigma-Aldrich
3-メルカプトプロピル-修飾シリカゲル
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
別名:
メルカプト-3 シリカゲル修飾
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,300
25 G
¥50,300
100 G
¥144,000
¥23,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,300
25 G
¥50,300
100 G
¥144,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
品質水準
標識化の程度
1.2 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
SMILES記法
O=[SiH2].CCCS
InChI Key
XVEMJYXZUPRUMO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-メルカプトプロピル基を導入したシリカゲル(MPS)は以下の目的に使用できる樹脂です:
  • 薄膜拡散勾配(DGT)法を使用して不安定Hg[1]、メチル水銀[2]、ヒ素(IIIとして)濃度を測定するための結合剤として。[3]
  • チタノセン触媒を固定化する異種担持体として(目的とする反応は2-フェニルピロリンのヒドロシリル化)。[4]
  • スルホキシド脱酸素反応の還元剤として。[5]
  • 各種金属(Pd、Pt、Cu、Ag、Pbなど)の金属スカベンジャーとして。[6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
538086-5G:
538086-100G:
538086-25G:
538086-VAR:
538086-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Speciation of dissolved inorganic arsenic by diffusive gradients in thin films: selective binding of AsIII by 3-mercaptopropyl-functionalized silica gel
Bennett WW, et al.
Analytical Chemistry, 83(21), 8293-8299 (2011)
Measurements of dissolved methylmercury in natural waters using diffusive gradients in thin film (DGT)
Clarisse O and Hintelmann H
Journal of Environmental Monitoring, 8(12), 1242-1247 (2006)
Strong evidence of solution-phase catalysis associated with palladium leaching from immobilized thiols during Heck and Suzuki coupling of aryl iodides, bromides, and chlorides
Richardson JM and Jones CW
J. Catal., 251(1), 80-93 (2007)
Tethered ansa-bridged titanium complexes immobilized on 3-mercaptopropyl-functionalized silica gel and their application for the hydrosilylation of imines
Gruber-Woelfler H, et al.
Dalton Transactions, 41(41), 12711-12719 (2012)
A practical and chemoselective Mo-catalysed sulfoxide reduction protocol using a 3-mercaptopropyl-functionalized silica gel (MPS)
Garcia N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(32), 27083-27086 (2016)