Merck
569879
Sigma-Aldrich
3-(1-Thioureido)propyl, functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
別名:
Thiourea, silica gel supported
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥46,200
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥46,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
品質水準
標識化の程度
1.1 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
SMILES記法
CCCNC(N)=S
InChI
1S/C4H10N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2-3H2,1H3,(H3,5,6,7)
InChI Key
UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Pd、Pt、Rh、Ru、およびHgの金属スカベンジャ-です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
569879-BULK:
569879-25G:
569879-5G:
569879-100G:
569879-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)