Merck
900079
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,3,4-13C3 21-sulfate sodium salt solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C18H27NaO8S
分子量:
465.47
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(COS(=O)([O-])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2)([H])[C@]3([H])CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3C2=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H28O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-15,18,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,18?,19-,20-,21-;/m0./s1/i5+1,9+1,13+1;
InChI Key
CKCQAVLXEMPVTM-IHWDKLTBSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
Jan Code
900079-1ML:
900079-VAR:
900079-1ML-PW:
900079-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)