Merck
730610
Sigma-Aldrich
テストステロン-2,3,4-13C3 溶液
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥44,400
¥44,400
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥44,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C16H28O2
CAS番号:
分子量:
291.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥44,400
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solution
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
濃度
0.1 mg/mL in methanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
InChI Key
MUMGGOZAMZWBJJ-KRMLYXHASA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
本製品は分析スタンダード(標準物質)として使用される可能性があります。
包装
1 mL:アンプル入り
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730610-VAR:
730610-1ML-PW:
730610-BULK:
730610-1ML:4548173915876
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shu Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 965, 183-189 (2014-07-20)
A liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed, using testosterone-d3 as a surrogate analyte, for the simultaneous quantification of goserelin and testosterone in rat plasma. According to this method, the pharmacokinetic and pharmacodynamic data were obtained from