Merck
488127
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
ベンズアルデヒド-(カルボニル-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥129,000
¥129,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥129,000
About This Item
化学式:
C6H513CHO
CAS番号:
分子量:
107.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥129,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.0 °F - closed cup
引火点(℃)
62.8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488127-BULK:
488127-500MG:
488127-500MG-PW:
488127-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)