Merck
331104
Sigma-Aldrich
D-Xylose-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4H10O5
CAS番号:
分子量:
151.12
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
mp
152-154 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[C@@H]1CO[13CH](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i5+1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-KOPVYNEGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
331104-VAR:
331104-50MG:
331104-250MG:
331104-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)