Merck
279382
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
89.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
expl. lim.
11.4 %
屈折率
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCO[13C](C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i4+1
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)