Merck
900022
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
2-Butenal, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D3H7N4O4
CAS番号:
分子量:
253.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+3
SMILES記法
C/C=C/C=N/NC1=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C([2H])=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+/i4D,5D,7D
InChI Key
GFUVNGJSSAEZHW-ZJMQGUFLSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900022-VAR:
900022-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)