同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
-81 °C (lit.)
密度
0.819 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
InChI Key
NBBJYMSMWIIQGU-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603813-500MG:
603813-BULK:
603813-VAR:
試験成績書(COA)