Merck
487767
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-2,2,2-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥61,000
¥61,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥61,000
About This Item
化学式:
CD3CHO
CAS番号:
分子量:
47.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥61,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-34 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487767-5G:
487767-1G:4548173351971
487767-10G:
487767-1G-PW:
487767-VAR:
487767-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amy M Green et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(47), 12372-12377 (2017-11-08)
Ozonolysis of alkenes, an important nonphotolytic source of hydroxyl (OH) radicals in the atmosphere, proceeds through unimolecular decay of Criegee intermediates. Here, we report a large kinetic isotope effect associated with the rate-limiting hydrogen-transfer step that releases OH radicals for