Merck
C-261
Supelco
クロトンアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
別名:
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
250.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
vial of 100 mg
メーカー/製品名
Cerilliant®
mp
192-195 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
InChI Key
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C-261-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)