Merck
86929
Sigma-Aldrich
メタンスルホン酸テトラブチルホスホニウム
≥98.0% (NT)
別名:
メタンスルホン酸 テトラブチルホスホニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3SO3)
CAS番号:
分子量:
354.53
Beilstein:
6030085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (NT)
フォーム
crystals
mp
59-62 °C
SMILES記法
CS([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
DSQCNXSPLHDLED-UHFFFAOYSA-M
その他情報
常温でイオン液体; 対応するアンモニウム塩よりも安定です[1]; ユニ-クな選択性を示すGCの固定相。[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86929-BULK:
86929-25G:
86929-5G:
86929-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R.M. Pomaville et al
Journal of Chromatography A, 438, 1-1 (1988)
M. Badri et al.
Tetrahedron Letters, 33, 4435-4435 (1992)
Shuverthi De Sarkar et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 43(8), 55-55 (2020-08-21)
The physical properties of an aqueous solution of a macromolecule primarily depend on its chemical structure and the mesoscopic aggregates formed by many of such molecules. Ionic liquids (ILs) are the macromolecules that have caught significant research interests for their