表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥7,450 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥14,100 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
CH3KO3S
CAS番号:
分子量:
134.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-202-7
Beilstein/REAXYS Number:
3914899
MDL number:
Assay:
≥98.0% (dry substance, T)
Form:
crystals
Quality Segment
assay
≥98.0% (dry substance, T)
form
crystals
loss
<10% loss on drying
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[K+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.K/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XWIJIXWOZCRYEL-UHFFFAOYSA-M
General description
1,3,(6,7)- ナフタレントリスルホン酸三ナトリウム塩水和物は、水素発生反応を促進するために、Ni、PPy-NTS、PPy-PTS 電極の製造によく使用されるアニオン性発色団です。
Application
メタンスルホン酸カリウムは、ヘテロアリールベンゼンのルチニウム触媒C-Hアリール化において共触媒として使用できます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (dry substance, T) | description 98% | description BioXtra, ≥98.5% | description technical grade, 85% |
| assay ≥98.0% (dry substance, T) | assay 98% | assay ≥98.5% | assay 85% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form solid | form powder | form - |
| loss <10% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
| functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group - | functional group sulfinic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
83000-5G-F: + 83000-25G-F: + 83000-BULK-F: + 83000-VAR-F:
jan