アッセイ
96%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
62-66 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Cl-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
IBWGNZVCJVLSHB-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- 分子動力学シミュレーションによるテトラブチルホスホニウム塩化物-水混合液のセルロース溶解に関する洞察;この研究では、テトラブチルホスホニウム塩化物と水の混合液におけるセルロース溶解の分子動力学を調査し、バイオマス処理および材料科学における潜在的な応用に関する洞察を提供しています(Crawford and Ismail, 2020)。
- 分子動力学シミュレーションによるテトラブチルホスホニウム水酸化物およびテトラブチルホスホニウム塩化物と水の混合液の熱力学的および輸送特性:この研究では、テトラブチルホスホニウム塩化物の水混合物における熱力学的および輸送特性に焦点を当て、さまざまな産業用途向けの高度なイオン液体の開発における関連性を強調しています(Crawford and Ismail, 2020)。
- イオン液体中での脱塩素化によるポリ(塩化ビニル)および塩素化ポリエチレンの寿命末期処理:この論文では、PVC と CPE の脱塩素化のためのイオン液体としてのテトラブチルホスホニウム塩化物の使用について調査し、持続可能なポリマーリサイクルプロセスにおけるその有用性を実証しています(Glas et al., 2014)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
144800-10G:
144800-VAR:
144800-BULK:
アクティブなフィルタ