Merck
713007
Sigma-Aldrich
ブチルトリメチルアンモニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥53,700
¥53,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥53,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18F6N2O4S2
CAS番号:
分子量:
396.37
Beilstein:
9971934
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥53,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.5% (T)
99%
フォーム
liquid
不純物
≤0.2% water
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤25 mg/kg
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
CCCC[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-6-7-8(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
XSGKJXQWZSFJEJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
713007-5G:
713007-50G:
713007-VAR:
713007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)