product name
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン, ≥98.0% (NT)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
形状
powder
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
166-171 °C
168-171 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI Key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- enzyme-immunoassay (EIA)
- indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- sandwich enzyme-linked immunosorbent assay
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87748-INTR:
87748-5G:
87748-1G:
87748-VAR:
2550035:
87748-BULK:
87748-25G:
試験成績書(COA)