Merck
861030
Sigma-Aldrich
オーラミンO
Dye content 85 %, certified by the BSC
別名:
4,4′-(イミドカルボニル)ビス(N,N-ジメチルアニリン) 一塩酸塩, ピオクタニヌムオーロイム, ベーシックイエロー2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥14,900
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥14,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
303.83
カラーインデックス番号:
41000
Beilstein:
4030061
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
certified by the BSC
品質水準
フォーム
powder or chunks
組成
Dye content, 85%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
95% ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep yellow
λmax
370 nm
434 nm (2nd)
&ε; (減衰係数)
≥12000 at 249-255 nm in water at 0.005 g/L
≥15000 at 367-373 nm in water at 0.005 g/L
≥36000 at 429-435 nm in water at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChI Key
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オーラミンOは、Vangueria infaustaの花粉表出部表皮のクチクラ/クチンの研究に使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
オーラミンOは、抗酸菌、コクシジウムの染色に使用されます。[2]オーラミンOは石炭酸とともに使用すると、結核菌を鮮やかな黄色に蛍光染色できます。結核陽性患者の検出に効果的です。[3]オーラミンOは、細菌細胞壁のミコール酸に結合します。[4]
適合性
Truantの蛍光法を改変したChurukianの方法による、パラフィン切片上の抗酸菌の蛍光顕微鏡検査への使用について認証済みです。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
861030-BULK:
861030-VAR:
861030-25G:4548173225234
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Sigma-Aldrich Handbook of Stains, Dyes and Indicators,, 103-103 (1990)
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (2006)
The epidermal cell structure of the secondary pollen presenter in Vangueria infausta (Rubiaceae: Vanguerieae) suggests a functional association with protruding onci in pollen grains.
PLoS ONE, 9, e96405-e96405 (2014)
Garcia LS
Practical Guide to Diagnostic Parasitology (2009)
Cell Structure and Function by Microspectrofluorometry (2014)