Merck
245356
Sigma-Aldrich
銅フタロシアニン-3,4′,4″,4″′-テトラスルホン酸 四ナトリウム塩
Dye content 85 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H12CuN8O12S4 · 4Na
CAS番号:
分子量:
984.25
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
組成
Dye content, 85%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
630 nm (2nd)
667 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8c(cccc48)S([O-])(=O)=O)c9ccc(cc79)S([O-])(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S([O-])(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.Cu.4Na/c41-53(42,43)13-4-7-16-20(10-13)29-33-25(16)35-30-22-12-15(55(47,48)49)6-9-18(22)27(37-30)39-32-24-19(2-1-3-23(24)56(50,51)52)28(40-32)38-31-21-11-14(54(44,45)46)5-8-17(21)26(34-29)36-31;;;;;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52);;;;;/q-2;+2;4*+1/p-4
InChI Key
GXWBZGOFJIOIMF-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
245356-VAR:
245356-100G:
245356-5G:4548173928081
245356-500G:
245356-1G:4548173928074
245356-BULK:
試験成績書(COA)