Merck
83060
Sigma-Aldrich
12-アミノ-4,7,10-トリオキサドデカン酸tert-ブチル
technical, ≥80% (T)
別名:
アミノ-PEG3-tert-ブチルエステル, 3-[2-(2-(2-アミノエトキシ)エトキシ)エトキシ]プロピオン酸tert-ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,400
5 G
¥103,000
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,400
5 G
¥103,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H27NO5
CAS番号:
分子量:
277.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical
アッセイ
≥80% (T)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C13H27NO5/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h4-11,14H2,1-3H3
InChI Key
CWFSAZJIJBTKRC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
tert-ブチル12-アミノ-4,7,10-トリオキサドデカノエートは、バイオコンジュゲーション化学においてスペーサーやリンカーとして一般的に使用されます。[1][2] アプリケーション例としては以下のようなものがあります:
  • 抗腫瘍ワクチン候補としてのMUC1 糖ペプチド抗原の破傷風毒素結合体の合成。[1]
  • 免疫SERS顕微鏡用の自己組織化した単層ベースの表面増強ラマン散乱(SERS)標識の合成。[3]
  • 細胞イメージング用のポリカチオン性アダマンタンベースのデンドロンの合成。[2]
  • 上皮成長因子受容体(EGFR)が過剰発現されるがんに対する蛍光イメージング剤の候補としてのフタロシアニン(Pc)ペプチド複合体の合成。[4]
その他情報
コンビナトリアルケミストリ-用スペ-サ-合成での中間体です[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
337.5 °F
引火点(℃)
169.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
83060-1G-F:
83060-5G-F:
83060-BULK-F:
83060-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Towards the Development of Antitumor Vaccines: A Synthetic Conjugate of a Tumor?Associated MUC1 Glycopeptide Antigen and a Tetanus Toxin Epitope.
Keil S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(2), 366-369 (2001)
Phthalocyanine?peptide conjugates for epidermal growth factor receptor targeting.
Ongarora B G, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(8), 3725-3738 (2012)
Polycationic adamantane-based dendrons of different generations display high cellular uptake without triggering cytotoxicity.
Grillaud M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(2), 810-819 (2014)
Water soluble SERS labels comprising a SAM with dual spacers for controlled bioconjugation.
Jehn C, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 11(34), 7499-7504 (2009)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113, 379-379 (2001)