Merck
8.51037
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms)
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO6
CAS番号:
分子量:
385.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
製品名
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Pegylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CCOCCOCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI Key
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
詳細
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
アプリケーション
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms) Novabiochem®. CAS 166108-71-0, molar mass 385.42 g/mol.
関連事項
Replaces: 01-63-0203
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3