Merck
15406
Sigma-Aldrich
N-Boc-cadaverine
≥97.0% (NT)
別名:
N-Boc-1,5-diaminopentane, tert-Butyl N-(5-aminopentyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥10,100
5 ML
¥31,700
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥10,100
5 ML
¥31,700
About This Item
化学式:
(CH)3COCONH(CH2)5NH2
CAS番号:
分子量:
202.29
Beilstein:
3603658
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.460
密度
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
Boc
amine
SMILES記法
NCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
DPLOGSUBQDREOU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Some of the reported applications of N-Boc-cadaverine include:
  • Synthesis of of a supermacrocycle that self-assemble to form organic nanotubes.[1]
  • Preparation of water-soluble unsymmetrical sulforhodamine fluorophores from monobrominated sulfoxanthene dye.[2]
  • Synthesis of functionalized porphyrins as biocompatible carrier system for photodynamic therapy (PDT).[3]
その他情報
ポリアミンおよびポリアミドを合成するためのビルディングブロック [4][5][6]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
15406-BULK:
15406-1ML:
15406-INTR:
15406-5ML:
15406-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T. Teshima et al.
Tetrahedron, 47, 3305-3305 (1991)
V.J. Jasys et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1814-1814 (1992)
C Melchiorre et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(1), 79-84 (1989-01-01)
Several polymethylene tetraamines related to methoctramine (1) were prepared and evaluated for their blocking activity on M-2 muscarinic receptors in guinea pig atria and ileum. It turned out that antimuscarinic potency depends on the following parameters: (a) nature of the
Rapid Synthesis of Unsymmetrical Sulforhodamines Through Nucleophilic Amination of a Monobrominated Sulfoxanthene Dye.
Chevalier A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(1), 152-165 (2015)
Helical rosette nanotubes: design, self-assembly, and characterization.
Fenniri H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(16), 3854-3855 (2001)
資料
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.