蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
1378 °F
expl. lim.
37 %
不純物
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- カルボニル重合による、生分解性・生体適合性ポリエステルのポリ(3-ヒドロキシ酪酸)
- 薬物担体として利用できるポリ(プロピレン-ラム-ε-カプロラクトン炭酸塩)(PPCL)およびポリ(プロピレン炭酸塩)(PPC)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
-38 °C - Equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82320-VAR:
82320-250ML:4548173303604
82320-1L:4548173303581
82320-BULK:
82320-6X1L:
82320-2.5L:4548173303598
82320-4X2.5L:
82320-6X250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック