Merck
110205
Sigma-Aldrich
(±)-Propylene oxide
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane、(±)-酸化プロピレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥2,860
500 ML
¥3,490
1 L
¥4,410
¥2,860
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥2,860
500 ML
¥3,490
1 L
¥4,410
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
79763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥2,860
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
自己発火温度
1378 °F
expl. lim.
37 %
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(±)-プロピレンオキシドは、さまざまな化学反応において中間体として使用される有機化合物です。活性水素原子と容易に反応します。
アプリケーション
ポリエーテルポリオール、プロピレングリコール、プロピレングリコールエーテルの生成に使用されます。水表面から石油膜を除去するための、アンモニウム型複合体の合成における中間体として使用されます。
包装
その他情報
カタログ番号110205-4X1Lは取り扱いを終了しております。110205-1Lをご購入ください。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
-38 °C - Equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110205-18L:4548173303468
110205-VAR:
110205-BULK:
110205-10L:
110205-18L-C:
110205-1L:4548173303475
110205-2.5L:
110205-18L-KL:
110205-100ML:4548173309989
110205-4X1L:
110205-500ML:4548173303482
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Aude Bouchet et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 4178-4181 (2011-04-08)
ECD and NMR experiments show that the complexation of propylene oxide (PrO) within the cavity of an enantiopure water-soluble cryptophane 1 in NaOH solution is enantioselective and that the (R)-PrO@PP-1 diastereomer is more stable than the (S)-PrO@PP-1 diastereomer with a
Christian M Hammer et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 41(6), 1279-1288 (2015-07-21)
To assess the suitability of a new 345 nm ultraviolet (UV) femtosecond laser for refractive surgery. Department of Ophthalmology, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany. Experimental study. Twenty-five porcine corneas were used for stromal flap or lamellar bed creation (stromal depth
Satoshi Toda et al.
Blood, 123(25), 3963-3971 (2014-03-25)
Definitive erythropoiesis takes place at erythroblastic islands, where erythroblasts proliferate and differentiate in association with central macrophages. At the final stage of erythropoiesis, pyrenocytes (nuclei surrounded by plasma membranes) are excluded from erythroblasts, expose phosphatidylserine (PtdSer), and are engulfed by
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is it suitable for electron microscopy processing?
    1 回答
    1. Suitability of this product with electron microscopy is not tested. It may be suitable, but the customer would need to ensure suitability. A propylene oxide which is tested with electron microscopy is not offered.