Merck
G005069
GCによるプロピレンオキシドエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX A-TA
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX A-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73003AST)
oven: 30 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 3 μL, 80:1 split
sample: peak 1: R(+)-propylene oxide
peak 2: S(-)-propylene oxide
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
Can also substitute CHIRALDEX B-DP for this separation.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)