安全性情報
809039
Sigma-Aldrich
Methylammonium chlorodiiodoplumbate(II) precursor solution
greener alternative
8.6 wt% Pb in DMF
別名:
Methylammonium Chlorodiiodo Plumbate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH6NClI2Pb
分子量:
528.53
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
1.198 g/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
アプリケーション
Methylammonium chlorodiiodo plumbate finds applications as a photoactive active layers in perovskite based photovoltaic devices.[1][2][3]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809039-BULK:
809039-VAR:
809039-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hao Zhang et al.
ACS nano, 8(7), 7359-7369 (2014-07-06)
We investigate simple halides and pseudohalides as an important class of inorganic ligands for nanocrystals (NCs) in solution phase ligand exchange. These short, robust, and easy to model ligands bind to the NC surface and provide electrostatic stabilization of NC
Mingzhen Liu et al.
Nature, 501(7467), 395-398 (2013-09-13)
Many different photovoltaic technologies are being developed for large-scale solar energy conversion. The wafer-based first-generation photovoltaic devices have been followed by thin-film solid semiconductor absorber layers sandwiched between two charge-selective contacts and nanostructured (or mesostructured) solar cells that rely on
Yaron Tidhar et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(38), 13249-13256 (2014-08-30)
Hybrid organic/lead halide perovskites are promising materials for solar cell fabrication, resulting in efficiencies up to 18%. The most commonly studied perovskites are CH3NH3PbI3 and CH3NH3PbI3-xClx where x is small. Importantly, in the latter system, the presence of chloride ion
資料
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
単接合型および多接合型の太陽電池に関して、ペロブスカイト材料の性能および安定性の向上に向けた取組みをご紹介します。
すべて表示