Merck
226084
Sigma-Aldrich
(ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ)トリス(ジメチルアミノ)ホスホニウム ヘキサフルオロホスファート
97%, for peptide synthesis
別名:
BOP, BOP試薬, Castro試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22F6N6OP2
CAS番号:
分子量:
442.28
Beilstein:
4287025
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
(ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ)トリス(ジメチルアミノ)ホスホニウム ヘキサフルオロホスファート, 97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
>130 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
InChI Key
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
試薬用途:
ペプチドカップリング
エステル合成
カルボン酸のエステル化
プラスミド CAN 封入リポソーム
抗酸化活性のためのマグノールアミドの合成
9-アクリジンカルボキシアミド誘導体調製のための触媒
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
226084-BULK:
226084-5G:
226084-VAR:
226084-1G:
226084-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yosuke Obata et al.
Biochimica et biophysica acta, 1788(5), 1148-1158 (2009-03-03)
We have synthesized a series of cationic amino acid-based lipids having a spacer between the cationic head group and hydrophobic moieties and examined the influence of the spacer on a liposome gene delivery system. As a comparable spacer, a hydrophobic
W. Chiou, et al.,
Heterocycles, 65, 1215-1220 (2005)
Ronaldo Lira-Junior et al.
Frontiers in immunology, 11, 86-86 (2020-02-23)
S100A12 is a calcium-binding protein of the S100 subfamily of myeloid-related proteins that acts as an alarmin to induce a pro-inflammatory innate immune response. It has been linked to several chronic inflammatory diseases, however its role in the common oral
Philip L Keeve et al.
Implant dentistry, 28(2), 177-186 (2018-11-27)
The aim of this review was to systematically screen the literature on surgical non-regenerative treatments of periimplantitis, especially for radiologic and clinical outcomes, and to determine predictable therapeutic options for the clinical management of periimplantitis lesions. The potentially relevant literature
Synthesis, 2677-2677 (2006)