Merck
808245
Sigma-Aldrich
10,10′-dibromo-9,9′-bianthracene
別名:
10,10′-dibromo-9,9′-bianthryl, 10-bromo-9-(10-bromoanthracen-9-yl)anthracene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H16Br2
CAS番号:
分子量:
512.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
mp
348-352 °C
SMILES記法
BrC1=C2C(C=CC=C2)=C(C3=C(C=CC=C4)C4=C(Br)C5=C3C=CC=C5)C6=CC=CC=C61
InChI
1S/C28H16Br2/c29-27-21-13-5-1-9-17(21)25(18-10-2-6-14-22(18)27)26-19-11-3-7-15-23(19)28(30)24-16-8-4-12-20(24)26/h1-16H
InChI Key
NPNNLGXEAGTSRN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
808245-5G:
808245-VAR:
808245-BULK:
808245-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Surface-Assisted Reactions toward Formation of Graphene Nanoribbons on Au(110) Surface.
Lorenzo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(5), 2427-2437 (2015)
Yen-Chia Chen et al.
Nature nanotechnology, 10(2), 156-160 (2015-01-13)
Bandgap engineering is used to create semiconductor heterostructure devices that perform processes such as resonant tunnelling and solar energy conversion. However, the performance of such devices degrades as their size is reduced. Graphene-based molecular electronics has emerged as a candidate
Akimitsu Narita et al.
Chemical record (New York, N.Y.), 15(1), 295-309 (2014-11-22)
In this article, we describe our chemical approach, developed over the course of a decade, towards the bottom-up synthesis of structurally well-defined graphene nanoribbons (GNRs). GNR synthesis can be achieved through two different methods, one being a solution-phase process based