Merck
648906
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリス(4-ブロモフェニル)ベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,400
¥18,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H15Br3
CAS番号:
分子量:
543.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
261-265 °C
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(Br)cc3)-c4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H
InChI Key
HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene (TBB) is a halogenated aromatic monomer that can be used in the formation of covalent aromatic frameworks(COF).[1]
アプリケーション
TBB can be used to synthesize porous aromatic frameworks for the development of adsorption membranes to treat organic pollutants.[2] It can also be used in the fabrication of pyridine based high efficiency organic light emitting diodes(OLEDs).[3][4]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
648906-1G:
648906-5G:
648906-VAR:
648906-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Star-shaped oligothiophenes for solution-processible organic electronics: flexible aliphatic spacers approach
Ponomarenko SA, et al.
Chemistry of Materials, 18(17), 4101-4108 (2006)
Surface mediated synthesis of 2D covalent organic frameworks: 1, 3, 5-tris (4-bromophenyl) benzene on graphite (001), Cu (111), and Ag (110)
Gutzler R, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 4456-4458 (2009)
Pyridine-containing triphenylbenzene derivatives with high electron mobility for highly efficient phosphorescent OLEDs
Su, Shi-Jian; Chiba, Takayuki; et al.
Advanced Materials, 20(11), 2125-2130 (2008)
Synthesis of a porous aromatic framework for adsorbing organic pollutants application
Ren H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(28), 10348-10353 (2011)
Ruiyan Sun et al.
ChemSusChem, 12(14), 3278-3285 (2019-04-30)
Methyl formate was produced in one pot through the hydrogenation of CO2 to formic acid/formate followed by an esterification step. The route offers the possibility to integrate renewable energy into the fossil-based chemical value chain. In this work, a phosphine-polymer-anchored