アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
102-105 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
InChI Key
HYGLETVERPVXOS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
391573-VAR:
391573-BULK:
391573-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック