Merck
927155
Sigma-Aldrich
DPEO
≥95%
別名:
N,N′-Bis(2-phenylethyl)ethanediamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,740
1 G
¥24,700
¥9,740
出荷予定日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,740
1 G
¥24,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20N2O2
CAS番号:
分子量:
296.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
¥9,740
出荷予定日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
SMILES記法
O=C(C(NCCC1=CC=CC=C1)=O)NCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H20N2O2/c21-17(19-13-11-15-7-3-1-4-8-15)18(22)20-14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
InChI Key
QZXQKYMXZRGKLB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
DPEO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
927155-1G:
927155-BULK:
927155-250MG:
927155-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners