アッセイ
≥95%
フォーム
powder
SMILES記法
O=C(C(NCC1=CC=CO1)=O)NCC2=CC=CO2
InChI
1S/C12H12N2O4/c15-11(13-7-9-3-1-5-17-9)12(16)14-8-10-4-2-6-18-10/h1-6H,7-8H2,(H,13,15)(H,14,16)
InChI Key
XRURWFXKCKASSN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
BFMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and nitrogen heterocycles.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
927147-VAR:
927147-BULK:
927147-250MG:
927147-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Copper(I) Oxide/N,N′-Bis[(2-furyl)methyl]oxalamide-Catalyzed Coupling of (Hetero)aryl Halides and Nitrogen Heterocycles at Low Catalytic Loading.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(10), 1631-1636 (2017)