Merck
805890
Sigma-Aldrich
Silica
Silica
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
別名:
二酸化ケイ素, 多孔質シリカ, Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,800
¥15,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,800
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
ポアサイズ
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メソポーラスシリカは、多孔質構造を持つ無機材料であり、クロマトグラフィー、触媒、薬物送達、画像解析の用途があります。[1][2][3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805890-1G:4548173957074
805890-BULK:
805890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Silica monodisperse, non-porous, 750 nm
Sigma-Aldrich
904406
Silica
Silica mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~4 nm
Sigma-Aldrich
806889
Silica
Silica monodisperse, non-porous, 2.0 μm
Sigma-Aldrich
904465
Silica
Silica nanopowder, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
718483
Silica
Wang Y, et al.
Advanced Materials, 273, 273-273 (2015)
Wang Y
Advanced Materials, 273, 576-576 (2015)
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
資料
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などのさまざまな分野で使用されています。
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などの様々な分野で使用されています。
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
    • 1件のレビュー
    • 1件の投票
    星4/5個です。
    good
    Uniform and overall good quality however clumping in the container poses a problem for adequate weighing and distribution in a fluid medium. Better dehydratation of the product could help.
    Googleで翻訳する