Merck
806889
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~4 nm
別名:
二酸化ケイ素, Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,600
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,600
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.9% trace metals basis
品質水準
フォーム
mesoporous
powder
表面積
300-400 m2/g
粒径
1 μm
ポアサイズ
0.2-0.4 cm3/g pore volume
~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.[1][2][3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806889-BULK:
806889-1G:4548173959764
806889-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Si-Han Wu et al.
Chemical Society reviews, 42(9), 3862-3875 (2013-02-14)
Good control of the morphology, particle size, uniformity and dispersity of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) is of increasing importance to their use in catalyst, adsorption, polymer filler, optical devices, bio-imaging, drug delivery, and biomedical applications. This review discusses different synthesis
Wang Y
Advanced Materials, 273, 576-576 (2015)
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
資料
廃液処理、空気浄化、触媒、生体触媒、薬物送達で使用されるメソポーラスシリカ。
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などの様々な分野で使用されています。