Merck
904465
Sigma-Aldrich
Silica
monodisperse, non-porous, 2.0 μm
別名:
Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥29,500
¥29,500
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥29,500
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
NACRES:
NA.23
¥29,500
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging[1][2] whereas micron sized particles are used in liquid chromatography[3]. We offer highly monodisperse(coefficient of variance <10%) nonporous silica in size varying from 150 nm to 50 μm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Silica monodispersed, non-porous (2 μm) is a micro-sized filler material can be used as a spacer in liquid crystals,[4] high performance liquid chromatography (HPLC),[5] and nanomedicine for biological applications.[6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904465-BULK:
904465-2G:
904465-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Silica monodisperse, non-porous, 400 nm
Sigma-Aldrich
904430
Silica
Silica monodisperse, non-porous, 200 nm
Sigma-Aldrich
904392
Silica
Silica mesoporous, 2&#160;&#956;m particle size, pore size ~4&#160;nm
Sigma-Aldrich
806900
Silica
Silica mesoporous, 1&#160;&#956;m particle size, pore size ~4&#160;nm
Sigma-Aldrich
806889
Silica
Silica mesoporous, 1&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806811
Silica
Silica
Sigma-Aldrich
421553
Silica
Silica mesoporous, 3&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806765
Silica
In-depth characterization of slurry packed capillary columns with 1.0-mm nonporous particles using reversed-phase isocratic ultrahigh-pressure liquid chromatography
Patel KD, et al.
Analytical Chemistry, 76(19), 5777-5786 (2004)
Size control of monodisperse nonporous silica particles by seed particle growth
Zhao B, et al.
Particuology, 9(3), 314-317 (2011)
Practical Examination of a Nonporous Silica Stationary Phase for Reversed-Phase Fast LC Applications
D R Jenke
Journal of Chromatographic Science, 34, 362-362 (1996)
Nonporous silica nanoparticles for nanomedicine application
Tang L and Cheng J
Nano Today, 8(3), 290-312 (2013)
Martha Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 8238-8238 (2017-08-16)
Nonporous silica nanoparticles (SiNPs) have potential as promising carriers for ophthalmic drugs. However, the in vivo safety of ocular topical SiNPs remains unclear. This study investigated the in vivo safety of oral and ocular topical applications of 100 nm-sized SiNPs in