Merck
808989
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~4 nm
別名:
Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,700
¥34,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,700
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥34,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
mesoporous
powder
品質水準
表面積
300-400 m2/g
粒径
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
ポアサイズ
0.2-0.4 cm3/g pore volume
3.5-4.5 nm pore diameter
~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.[1][2][3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808989-VAR:
808989-BULK:
808989-1G:4548173960425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Silica nanopowder, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
718483
Silica
Silica monodisperse, non-porous, 500 nm
Sigma-Aldrich
904449
Silica
Silica mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology
Sigma-Aldrich
806927
Silica
Silica mesoporous MCM-48, ≤15 μm particle size, pore size 3 nm, Cubic pore morphology
Sigma-Aldrich
805467
Silica
シリカ, fumed 99.8%
Supelco
381276
シリカ, fumed
Silica monodisperse, non-porous, 150 nm
Sigma-Aldrich
904414
Silica
Wang Y, et al.
Advanced Mat., 273, 576-576 (2015)
Si-Han Wu et al.
Chemical Society reviews, 42(9), 3862-3875 (2013-02-14)
Good control of the morphology, particle size, uniformity and dispersity of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) is of increasing importance to their use in catalyst, adsorption, polymer filler, optical devices, bio-imaging, drug delivery, and biomedical applications. This review discusses different synthesis
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
資料
廃液処理、空気浄化、触媒、生体触媒、薬物送達で使用されるメソポーラスシリカ。
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などの様々な分野で使用されています。