Merck
804614
Sigma-Aldrich
ウシコラーゲン溶液
Type I, Acid soluble telocollagen, 6 mg/mL, sterile filtered, BSE-Free, suitable for biomedical research
別名:
Collagen I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 ML
¥119,000
¥119,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 ML
¥119,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥119,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine (collagen)
フォーム
liquid
濃度
6 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Bovine corium, acid solubilized collagen, telocollagen, pH 2 in 0.01 N HCl. Predominantly Type I collagen with approximately 5% Type III, at 6 mg/ml.
  • Acid extracted collagen with telopeptide-intact.
  • Sterile filtered.
  • BSE-Free.
アプリケーション
Forms a gel and is ideal for 3D biomaterial scaffolds for cell culture, engineering tissue,[1] and drug delivery.[2][3]
法的情報
Product of Collagen Solutions.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
804614-BULK:
804614-VAR:
804614-20ML:
804614-20ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wallace D, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 55, 1631-1649 (2013)
Bareil RP, et al.
Materials, 3, 1863-1887 (2010)
Luo Z, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50, 640-643 (2011)
資料
Collagen-based delivery systems effectively deliver a range of viral and non-viral gene carriers by providing spatiotemporal control over delivery and reducing degradation rates and immune responses.
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
組織工学への応用を目的とした固体およびハイドロゲルを基盤とした足場の、既存および新規の製造方法を紹介します。
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
すべて表示
質問
  1. What is the different between this product (#804614) and #804622?
    1 回答
    1. The only differences between the two types of Bovine Collagen Solution is the testing performed on the materials. Please view the sample documentation for more information on both products.
      Product 804614:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/804614-20MLSLCP3797.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/coo/undefined/804614/*
      Product 804622:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/804622-20MLSLCM9858.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/coo/undefined/804622/*