Merck
C4361
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 1 mg/mL, FITC Conjugated, used for gel analysis, cell seeding, and collagenase assays
別名:
Collagen from bovine skin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
I型コラーゲン-FITC標識体 ウシ皮膚由来, ~1 mg/mL, solution
由来生物
bovine skin
品質水準
形状
solution
濃度
~1 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
I型コラーゲンは腱および骨の主要コラーゲンですが、皮膚、角膜、歯の象牙質、心臓弁、肺、筋膜、瘢痕組織など、他の組織にも分布しています。
アプリケーション
ウシ皮膚由来のI型コラーゲン-FITC標識体は、I型コラーゲンゲル化分析に使用されています。また、さまざまな実験的研究で、細胞を播種するためにシリコーン弾性膜のコーティングに使用されています。細胞培養物中の哺乳類コラゲナーゼ活性を分析する目的で、基質としても使用できます。
生物化学的/生理学的作用
I型コラーゲンは、腱、靱帯から皮膚、角膜、骨、象牙質に至る広範囲の組織に機械的な安定性、強度、および強靭性を与えます。
物理的形状
0.01M酢酸に溶解しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C4361-VAR:
C4361-10ML-PW:
C4361-10ML:4548174005361
C4361-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ayodele Olaolu Oladejo et al.
Journal of inflammation research, 15, 807-825 (2022-02-18)
Endometritis is a female reproductive disease that affects the cattle industries development and microRNAs (miRNAs) play a pivotal role and critical regulators of the innate immune response in varieties of diseases. The present study intends to investigate the regulatory role
F Nelson et al.
The Journal of clinical investigation, 102(12), 2115-2125 (1998-12-17)
There is evidence to suggest that the synthesis of type II collagen is increased in osteoarthritis (OA). Using an immunoassay, we show that the content of the C-propeptide of type II procollagen (CPII), released extracellularly from the newly synthesized molecule
Sjors Maassen et al.
Free radical biology & medicine, 188, 287-297 (2022-06-27)
5-methoxy tryptophan (5-MTP) is an anti-fibrotic metabolite made by fibroblasts and epithelial cells, present in a micromolar concentrations in human blood, and is associated with the progression of fibrotic kidney disease, but the mechanism is unclear. Here, we show by
Live free or die: Stretch-induced apoptosis occurs when adaptive reorientation of annulus fibrosus cells is restricted
Abbott RD, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 421(2), 361-366 (2012)
Benjamin C U Tai et al.
Biomaterials, 31(23), 5927-5935 (2010-05-18)
The paradigm of scaffold tissue engineering relies on the provision of an appropriate environment for cell growth, which includes both structural support and the presentation of cellular signals. In terms of biosignal presentation, fibrous scaffolds by interfacial polyelectrolyte complexation (IPC)