戻る
アクイヴィオン(アクイビオン)
®
D98-25BS
ニックネーム:
アクイヴィオン(アクイビオン)
®
SO
3
H-form
化学式:
(C
4
HF
7
O
4
S .C
2
F
4
)
x
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
サステナビリティ
特徴
物理的形状
化学組成
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
802557
アクイヴィオン(アクイビオン)
®
D98-25BS,
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO
3
H, contains CF
3
polymer chain ends as stabilizer