安全性情報
799629
Sigma-Aldrich
EncapGel-Cx Kit, chemically crosslinkable sIPN hydrogel kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥127,000
¥127,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥127,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.23
¥127,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アプリケーション
EncapGel-Cx Kit is a ready-to-use, chemically crosslinked hydrogel kit for the encapsulation and delivery of drugs, biomolecules, and cells. This hydrogel fuses the durability of synthetic polymers and the biorecognition of natural proteins to create a biocompatible delivery platform. The biodegradable matrix allows for temporally and spacially controlled delivery. Applications include:
  • Localized delivery of small molecules, proteins, nucleic acids, and cellular-based therapeutics
  • Tissue engineering
  • Regenerative medicine
法的情報
ENCAPGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)