Merck
799548
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-3-13C
greener alternative
99 atom % 13C, 98% (CP), ≥99% (Chiral Purity)
別名:
2-Hydroxypropanoic acid-3-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
91.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥99% (Chiral Purity)
98% (CP)
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
質量シフト
M+1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-IJGDANSWSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
799548-BULK:
799548-VAR:
799548-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2