Merck
C102652
Sigma-Aldrich
2-シクロヘキセン-1-オール
95%
別名:
(±)-2-Cyclohexen-1-ol, 1-Cyclohexen-3-ol, 1-Hydroxy-2-cyclohexene, 2-Cyclohexenyl alcohol, 3-Hydroxy-1-cyclohexene, 3-Hydroxycyclohexene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9OH
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1446187
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
164-166 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCCC=C1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
InChI Key
PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C102652-VAR:
C102652-10G:
C102652-BULK:
C102652-1G:
C102652-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Katarzyna Rydel-Ciszek et al.
Chemicke zvesti, 71(11), 2085-2093 (2017-11-07)
Manganese(II) complex [(Bn-tpen)Mn
Kwon Hee Bok et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(13), 3117-3125 (2016-12-22)
A new mononuclear nickel(II) complex, [Ni
Yun Wang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(20) (2019-10-12)
Catalyzed organic solvent-free (ep)oxidation were achieved using H3PM12O40 (M = Mo or W) complexes ionically grafted on APTES-functionalized nano-silica beads obtained from straightforward method (APTES = aminopropyltriethoxysilane). Those catalysts have been extensively analyzed through morphological studies (Dynamic Light Scattering (DLS)
Baocheng Zhou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(5), 8429-8439 (2015-05-15)
Iron (III) phthalocyanine complexes were employed for the first time as a mild and efficient Lewis acid catalyst in the selective oxidation of cyclohexene to cyclohexane-1,2-diol. It was found that the catalyst FePcOTf shown excellent conversion and moderate selectivity relative