Merck
BCH00019
Sigma-Aldrich
tetra(4-Hydroxyboryphenyl)methane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥126,000
¥126,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥126,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24B4O8
CAS番号:
分子量:
495.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥126,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
OB(O)C1=CC=C(C(C2=CC=C(B(O)O)C=C2)(C3=CC=C(B(O)O)C=C3)C4=CC=C(B(O)O)C=C4)C=C1
InChI
1S/C25H24B4O8/c30-26(31)21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(12-4-18)27(32)33,19-5-13-23(14-6-19)28(34)35)20-7-15-24(16-8-20)29(36)37/h1-16,30-37H
InChI Key
HUKKNLZHFLXUKJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
BCH00019-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)