Merck
556394
Sigma-Aldrich
トリス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]アミン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,020
¥7,020
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,020
About This Item
化学式:
[(C2H5)2NC6H4]3N
CAS番号:
分子量:
458.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,020
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3)N(CC)CC
InChI
1S/C30H42N4/c1-7-31(8-2)25-13-19-28(20-14-25)34(29-21-15-26(16-22-29)32(9-3)10-4)30-23-17-27(18-24-30)33(11-5)12-6/h13-24H,7-12H2,1-6H3
InChI Key
HWNGZPYALGWORF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
光発色性色素の中間体。 正孔輸送材料
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
556394-BULK:
556394-VAR:
556394-1G:
556394-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ahmad Arar et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-23)
Redox initiating systems (RISs) are highly worthwhile for polymerization in mild conditions (at room temperature-RT) without external thermal or light activation. With high performance redox initiating systems RIS, the free radical polymerization FRP can even be carried out under air