Merck
779180
Sigma-Aldrich
1-Dicyclohexylphosphino-1′-{(R)-{(RP)-2-[(S)-1-(dimethylamino)ethyl]ferrocenyl}phenylphosphino}ferrocene
97%
別名:
Chenphos SL-F356-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H53Fe2NP2
CAS番号:
分子量:
745.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
97%
フォーム
lumps
光学純度
ee: ≥99%
SMILES記法
[Fe].[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][C]([CH]2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.C[C@@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P([C]6[CH][CH][CH][CH]6)c7ccccc7)N(C)C
InChI
1S/C20H22NP.C17H26P.C5H5.2Fe/c1-16(21(2)3)19-14-9-15-20(19)22(18-12-7-8-13-18)17-10-5-4-6-11-17;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-2-4-5-3-1;;/h4-16H,1-3H3;7-8,13-16H,1-6,9-12H2;1-5H;;/t16-,22?;;;;/m0..../s1
InChI Key
VVRMQHFYVHGFHX-CCABKTBBSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
779180-50G:
779180-1G:
779180-100MG:
779180-100G:
779180-250G:
779180-BULK:
779180-5G:
779180-VAR:
779180-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)