Merck
778184
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-aspartic acid-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H915NO5
分子量:
176.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(C[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i7+1
InChI Key
OTCCIMWXFLJLIA-SYHVIQRDSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
778184-BULK:
778184-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)