Merck
369640
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,500
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,500
About This Item
化学式:
BrC(CH3)2COC(CH3)2Br
CAS番号:
分子量:
271.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
89-91 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
CC(C)(Br)C(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C7H12Br2O/c1-6(2,8)5(10)7(3,4)9/h1-4H3
InChI Key
SWSOAIMZWLDPST-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone is an α,α′-dibromoketone. Electroreduction of 2,4-dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone in polar aprotic solvent has been reported.[1] Electrochemical reduction of 2,4-dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone in acetic acid and sodium actetate yields α-acetoxy ketones.[2] 2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone reacts with lithium dimethylcuprate(I) in diethyl ether at -78°C to yield 2,2,4-trimethyl-3-pentanone (an α methyl ketone).[3]
アプリケーション
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone may be used in the synthesis of 2-dimethylamino-4-methylene-1,3-dioxolanes, via debromination using zinc-copper couple in dimethylformamide and dimethylacetamide.[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369640-BULK:
369640-25G:
369640-VAR:
369640-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical reduction of. alpha.,. alpha.'-dibromo ketones in acetic acid. Convenient synthetic route to highly branched. alpha.-acetoxy ketones.
Fry AJ and O'Dea JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 40(25), 3625-3631 (1975)
Debromination of. alpha.,. alpha. 1-dibromo ketones with a zinc-copper couple in dimethylformamide and dimethylacetamide. New reaction yielding 2-dimethylamino-4-methylene-1, 3-dioxolanes.
Hoffmann HMR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(9), 3201-3204 (1972)
Electroreduction of. alpha.,. alpha.'-dibromoketones. 2, 4-Dibromo-2, 4-dimethyl-3-pentanone.
Dirlam JP, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(1), 240-245 (1972)
Reaction of. alpha.,. alpha.'-dibromo ketones with organocopper reagents. New method for. alpha. alkylation of ketones.
Posner GH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(9), 3076-3077 (1973)