Merck
776971
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BrClN
CAS番号:
分子量:
206.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
30-35 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
ClC1=C(Br)C=CC(C)=N1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-3-5(7)6(8)9-4/h2-3H,1H3
InChI Key
JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
776971-5G:
776971-VAR:
776971-BULK:
776971-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)