Merck
686603
Sigma-Aldrich
ビス-MPAポリエステル-16-ヒドロキシル、第2世代超分岐ポリマー
≥97%
別名:
ALH-16-OH, PFH-16-OH, ハイパーポリマー, 高分岐ポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥31,600
¥31,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥31,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C75H128O45
CAS番号:
分子量:
1749.79
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥31,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
hydroxyl surface groups
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder (lyophilized)
分子量
generation 2
表面基数
16 (avg.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
InChI Key
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
DMSO、メタノールなどの極性溶媒に可溶です。水中で乳化します(コロイド系)。
その他情報
ビス-MPA = 2,2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
686603-VAR:
686603-BULK:
686603-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
デンドロンおよび超分岐ポリマーは複数の末端基を有する樹枝状高分子で、デンドリマーと共にライフサイエンス・材料科学の両分野での応用が期待されています。