Merck
775967
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-4-acetic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
145-150 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-5(1-2-9-6)4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI Key
SJFRXYCVLZOAEU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775967-BULK:
775967-VAR:
775967-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)