Merck
587613
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1,6-13C2
98 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C4H12O6
CAS番号:
分子量:
182.14
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13CH2]C1(O)O[13CH2]C(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3?,4-,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1
InChI Key
LKDRXBCSQODPBY-IKVQHAAWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3